C8273
Cytochalasin D
from Zygosporium mansonii, ≥98% (TLC and HPLC), powder
Szinonimák:
Lygosporin A, Zygosporin A
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Zygosporium mansonii
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC and HPLC)
form
powder
oldhatóság
DMSO: soluble
ethanol: soluble
antibiotikus hatásspektrum
fungi
Hatásmechanizmus
DNA synthesis | interferes
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12[C@H](C)C(=C)[C@@H](O)[C@@H]3\C=C\C[C@H](C)C(=O)[C@](C)(O)\C=C\[C@@H](OC(C)=O)[C@@]13C(=O)N[C@H]2Cc4ccccc4
InChI
1S/C30H37NO6/c1-17-10-9-13-22-26(33)19(3)18(2)25-23(16-21-11-7-6-8-12-21)31-28(35)30(22,25)24(37-20(4)32)14-15-29(5,36)27(17)34/h6-9,11-15,17-18,22-26,33,36H,3,10,16H2,1-2,4-5H3,(H,31,35)/b13-9+,15-14+/t17-,18+,22-,23-,24+,25-,26+,29+,30+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SDZRWUKZFQQKKV-JHADDHBZSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- to treat H9c2 cells to study the relationship between cell stiffness and the F-actin cytoskeleton
- as inhibitor of receptor-mediated endocytosis to treat oligodendrocyte precursor cells (OPCs) to investigate the effect of inhibiting specific extracellular vesicle (EV) uptake pathways
- in in vitro embryo culture to artificially activate oocytes
Biokémiai/fiziológiai hatások
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Cikkek
High titer lentiviral particles including beta-actin, alpha-tubulin and vimentin used for live cell analysis of cytoskeleton structure proteins.