Fontos dokumentumok
C2618
Cytochalasin D
Ready Made Solution, from Zygosporium mansonii, 5 mg/mL in DMSO
Szinonimák:
Lygosporin A, Zygosporin A
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Zygosporium mansonii
Minőségi szint
form
solution
koncentráció
5 mg/mL in DMSO
antibiotikus hatásspektrum
fungi
Hatásmechanizmus
enzyme | interferes
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12[C@H](C)C(=C)[C@@H](O)[C@@H]3\C=C\C[C@H](C)C(=O)[C@](C)(O)\C=C\[C@@H](OC(C)=O)[C@@]13C(=O)N[C@H]2Cc4ccccc4
InChI
1S/C30H37NO6/c1-17-10-9-13-22-26(33)19(3)18(2)25-23(16-21-11-7-6-8-12-21)31-28(35)30(22,25)24(37-20(4)32)14-15-29(5,36)27(17)34/h6-9,11-15,17-18,22-26,33,36H,3,10,16H2,1-2,4-5H3,(H,31,35)/b13-9+,15-14+/t17-,18+,22-,23-,24+,25-,26+,29+,30+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SDZRWUKZFQQKKV-JHADDHBZSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup - Solvent
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup - Solvent