Fontos dokumentumok
P3075
Phenylarsine oxide
≥97%, powder
Szinonimák:
Arzene, Oxophenylarsine, PAO
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥97%
form
powder
szín
white to off-white
mp
145-148 °C
oldhatóság
DMSO: 50 mg/mL
SMILES string
O=[As]c1ccccc1
InChI
1S/C6H5AsO/c8-7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BQVCCPGCDUSGOE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3