Fontos dokumentumok
T7165
Tyrphostin 23
≥98%
Szinonimák:
(3,4-Dihydroxybenzylidene)malononitrile, RG-50810
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥98%
form
powder
hatékonyság
35 μM IC50
oldhatóság
DMSO: soluble 50 mg/mL, clear, yellow to brownish-yellow
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1O)\C=C(\C#N)C#N
InChI
1S/C10H6N2O2/c11-5-8(6-12)3-7-1-2-9(13)10(14)4-7/h1-4,13-14H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VTJXFTPMFYAJJU-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CDK2(1017)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology