Fontos dokumentumok
V5255
Monoclonal Anti-Vimentin antibody produced in mouse
clone VIM-13.2, ascites fluid
Szinonimák:
Anti-F5H288
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
VIM-13.2, monoclonal
faj reaktivitás
chicken, rat, human, rabbit, frog, mouse
technika/technikák
indirect immunofluorescence: 1:200 using cultured chicken fibroblasts
western blot: 1:500 using human fibroblasts cell extract
izotípus
IgM
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... VIM(7431)
mouse ... Vim(22352)
rat ... Vim(81818)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
- Immunocytochemical localization of vimentin in normal and pathological tissue of mesenchymal origin.
- It can also be used in immunoblotting
- Immunofluorescence
- Further, anti-vimentin antibody can be used to distinguish tumors and metastatic lesions derived from sarcomas, lymphomas, and melanomas.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
SAB4200716 Anti-Vimentin antibody, Mouse monoclonal
clone VIM-13.2, purified from hybridoma cell culture
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3