Fontos dokumentumok
SAB4200716
Anti-Vimentin antibody, Mouse monoclonal
clone VIM-13.2, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-F5H288
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
VIM-13.2, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
~58 kDa
faj reaktivitás
mouse, bovine, canine, rat, monkey, human, chicken
fejlettebb validálás
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
immunoblotting: 0.25-0.5 μg/mL using human foreskin fibroblast HS68 cell line extract
immunofluorescence: 1.25-2.5 μg/mL using human foreskin fibroblast HS68 cells
immunohistochemistry: suitable
izotípus
IgM
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
bovine ... Vim(280955)
chicken ... Vim(420519)
dog ... Vim(477991)
human ... VIM(7431)
mouse ... Vim(22352)
rat ... Vim(81818)
rhesus monkey ... Vim(705289)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
- western blotting
- indirect immunofluorescence
- immunohistochemistry
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)