SAB4200679
Monoclonal Anti-Actin, α-Smooth Muscle - Peroxidase antibody produced in mouse
clone 1A4, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
AAT6, ACTSA, MYMY5, actin, alpha 2, aorta, smooth muscle
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
peroxidase conjugate
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1A4, monoclonal
form
lyophilized powder
molekulatömeg
antigen ~42 kDa
faj reaktivitás
frog, mouse, hamster, chicken, viper, bovine, crayfish, goat, rat, cat, sheep, guinea pig, lizard, human, rabbit, dog, snail
technika/technikák
direct ELISA: suitable
immunoblotting: 2-4 μg/mL using extracts of mouse heart tissues
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using human appendix or tonsil tissue sections
izotípus
IgG2a
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ACTA2(59)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
- direct-immunoblotting
- direct-immunohistochemistry
- direct- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- direct staining of tissues and cells
- characterization of stromal cell heterogeneity in various organs and distinguish smooth muscle cells from fibroblasts in mixed cultures.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2