Fontos dokumentumok
V2258
Monoclonal Anti-Vimentin antibody produced in mouse
clone LN-6, ascites fluid
Szinonimák:
Anti-F5H288
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
LN-6, monoclonal
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
pig, mouse, sheep, human, bovine, rabbit, feline, rat
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200 using human tissue sections
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: suitable using cultured cells
western blot: suitable
izotípus
IgM
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... VIM(7431)
mouse ... Vim(22352)
rat ... Vim(81818)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Cikkek
In the midst of beeping lab timers, presentations and grant deadlines, it is easy to take for granted the quality of lab reagents.