Fontos dokumentumok
C9080
Monoclonal Anti-Vimentin−Cy3 antibody produced in mouse
clone V9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Monoclonal Anti-Vimentin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
CY3 conjugate
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
V9, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~58 kDa
faj reaktivitás
pig, canine, feline, hamster, rabbit, gerbil, monkey, bovine, chicken, human, horse, rat
technika/technikák
direct immunofluorescence: 1:200 using cultured cells
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50 using human tonsil
immunohistochemistry (frozen sections): suitable using human tonsil
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... VIM(7431)
rat ... Vim(81818)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
- immunofluorescence and confocal microscopy
- cytoskeleton staining
- double labeling experiments
- immunohistochemical
- immunocytochemical localozation
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)