Fontos dokumentumok
A0303
Anti-Water Channel Aquaporin 3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Szinonimák:
anti-AQP3
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
rat, mouse
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable using Mouse kidney sections
western blot: 1:200 using Rat kidney membranes
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Aqp3(11828)
rat ... Aqp3(65133)
Related Categories
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Immunofluorescence (1 paper)
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3