MABT121
Anti-Vimentin Antibody, clone 3CB2
clone 3CB2, from mouse
Szinonimák:
Vimentin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
3CB2, monoclonal
faj reaktivitás
chameleon (GLIA 15:389-400 (1995), Prada, F. A., et. al.), rat (GLIA 15:389-400 (1995), Prada, F. A., et. al.), human, lizard
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
chicken (immunogen homology)
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgMκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... VIM(7431)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Western Blot Analysis:
A representative lot was used to detect vimentin in chicken and rat total brain extracts (Prada, FA., et al. (1995). GLIA 15:389-400).
Immunohistochemistry Analysis:
A representative lot was used to detect vimentin in E3 chick embryo sections and different regions of the developing chick central nervous system (Prada, FA., et al. (1995). GLIA 15:389-400).
Cell Structure
Cytoskeleton
Minőség
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Vimentin in ARPE19 cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
ARPE cell lysate
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2