CBL202
Anti-Vimentin Antibody, clone VIM 3B4
clone VIM 3B4, Chemicon®, from mouse
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
VIM 3B4, monoclonal
faj reaktivitás
chicken, amphibian, bovine, monkey, canine, human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotípus
IgG2a
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
Géninformáció
human ... VIM(7431)
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Immunohistochemistry: 1:100; Frozen and paraffin-embedded tissue sections with a minimum of a one hour incubation (longer for paraffin); protease pretreatment is recommended for paraffin-embedded sections.
Immunofluorescence
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
Cytoskeleton
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Positive in RD cells, glioma cells, fibroblasts (SV-80), and MDCK cell line
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3