CBL271
Anti-Fibroblasts Antibody, clone TE-7
clone TE-7, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
Fibroblast Marker
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
TE-7, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
izotípus
IgG1
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... FGF1(2246)
Related Categories
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot immunostained human muscle fibroblasts by fluorescent immunocytochemistry (Agley, C.C., et al. (2015). J. Vis. Exp. (95):52049).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot immunostained MRC-5 fetal fibroblasts and normal human dermal fibroblasts (NHDF), but not fibrocytes or macrophages by immunocytochemistry (Bertolotto, C., et al. (2009). PLoS One. 4(10):e7475).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected fibroblasts differentiated from human ESCs and iPSCs (Zhang, J., et al. (2012). Circ. Res. 111(9):1125-1136).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot immunostained fibroblasts in human skeletal muscle cryosections by fluorescent immunohistochemistry (Agley, C.C., et al. (2013). J. Cell. Sci. 126(Pt 24):5610-5625).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot immunostained the fibrous stroma and vessels in acetone-fixed, frozen human tissue sections by fluorescent immunohistochemistry (Haynes, B.F., et al. (1984). J. Exp. Med. 159(4):1149-1168).
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2