AB5733
Anti-Vimentin Antibody
serum, Chemicon®
Szinonimák:
Anti-F5H288
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
chicken
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
rat, mouse, chicken, feline, human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... VIM(7431)
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
Cytoskeleton
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Breast carcinoma tissue, Colon, Prostate, Tonsil, Tonsilar lymphoma, Uterus, Ureter
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1