MAB3400
Anti-Vimentin Antibody, clone V9
clone V9, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
Vimentin antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
V9, monoclonal
faj reaktivitás
monkey, feline, pig, bovine, rat, human, chicken, canine
nem léphet reakcióba
mouse
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... VIM(7431)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
A dilution of 1:1000 was used in a previous lot.
Immunohistochemistry:
5-10 μg/mL was used on a previous lot; can be used on formalin fixed paraffin embedded tissues with traditional high temperature, citrate buffer treatments. Prolonged formalin fixation can reduce antivbody reactivity.
Immunocytochemistry:
5-10 μg/mL of a previous lot was used in IC.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Minőség
Western Blot:
1:1000 dilution of this antibody detected VIMENTIN on 10 μg of HeLa lysates
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Protocols
How to stain organoids? A complete step-by-step protocol for immunofluorescent (IF) and immunocytochemical (ICC) staining of organoid cultures using antibodies