Fontos dokumentumok
V6630
Monoclonal Anti-Vimentin antibody produced in mouse
clone V9, ascites fluid
Szinonimák:
Monoclonal Anti-Vimentin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
V9, monoclonal
molekulatömeg
antigen ~58 kDa
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
pig, canine, feline, hamster, rabbit, gerbil, monkey, bovine, chicken, human, horse, rat
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:40 using human tissue
western blot: 1:200 using human fibroblasts HS-68
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... VIM(7431)
rat ... Vim(81818)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
- in immunofluorescence Analysis
- in western blot
- anti-vimentin antibody is injected into mature oocytes before embryo manipulations to bind endogenous vimentin (VIM)
- in immunocytochemistry
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
V6389 Anti-Vimentin antibody, Mouse monoclonal
clone V9, purified from hybridoma cell culture
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
High titer lentiviral particles including beta-actin, alpha-tubulin and vimentin used for live cell analysis of cytoskeleton structure proteins.