Fontos dokumentumok
V6389
Anti-Vimentin antibody, Mouse monoclonal
clone V9, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-Vimentin antibody, Mouse monoclonal
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
V9, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~58 kDa
faj reaktivitás
hamster, monkey, dog, horse, bovine, rat, gerbil, chicken, pig, feline, human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 25-50 μg/mL using human tissue
microarray: suitable
western blot: 0.2-0.5 μg/mL using human fibroblasts HS-68
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... VIM(7431)
rat ... Vim(81818)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
- immunocytochemistry
- immunoblotting
- flow cytometry.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)