C1801
Monoclonal Anti-Cytokeratin, pan antibody produced in mouse
ascites fluid, clone PCK-26
Szinonimák:
Monoclonal Anti-pan-Cytokeratin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
PCK-26, monoclonal
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
human, chicken, snake, hamster, pig, goat, feline, bovine, carp, rat, rabbit, canine, lizard, sheep, mouse, guinea pig
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:300
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect immunofluorescence: 1:300 using protease-idgested, formalin-fixed, paraffin-embedded sections of human or animal tissues
western blot: suitable
izotípus
IgG1
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
bovine ... Krt1(100301161)
dog ... Krt1(444857)
human ... KRT1(3848) , KRT1(3848) , KRT1(3848) , KRT5(3852) , KRT5(3852) , KRT5(3852) , KRT6A(3868) , KRT6A(3868) , KRT6A(3868) , KRT6B(3854) , KRT6B(3854) , KRT6B(3854) , KRT8(3856) , KRT8(3856) , KRT8(3856)
mouse ... KRT1(16678) , KRT1(16678) , KRT1(16678) , Krt1(16678) , Krt5(110308) , Krt5(110308) , Krt5(110308) , Krt6a(16687) , Krt6a(16687) , Krt6a(16687) , Krt6b(16688) , Krt6b(16688) , Krt6b(16688) , Krt8(16691) , Krt8(16691) , Krt8(16691)
rat ... Krt1(300250) , Krt2-5(369017) , Krt2-5(369017) , Krt2-5(369017) , Krt2-8(25626) , Krt2-8(25626) , Krt2-8(25626)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Monoclonal Anti-Cytokeratin, pan may be used for the localization of cytokeratins using various immunochemical assays such as immunoblotting, dot blotting, and immunohistochemstry (immunofluorescence and immunoenzymatic staining).
A minimum antibody titer of 1:300 was determined by indirect immunofluorescent staining of protease digested, formalin-fixed, paraffin-embedded sections of human or animal tissues.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)