Merck
1.08603
Millipore
Triton X-100
for analysis
Szinonimák:
Octoxynol, (p-tert-Octylphenoxy)polyethoxyethanol, O-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]polyethoxyethanol, Polyethyleneglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-ether, t-Octylphenoxypolyethoxyethanol, Polyethylene glycol tert-octylphenyl ether
About This Item
Lineáris képlet:
t-Oct-C6H4-(OCH2CH2)xOH, x= 9-10
CAS-szám:
Beilstein:
2315025
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
NACRES:
NA.21
gőznyomás
<0.01 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
form
liquid
hatékonyság
1900-5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
molekulatömeg
micellar avg mol wt 80,000
average mol wt 625
aggregált szám
100-155
pH
5.0-8.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
bp
>200 °C/1013 hPa
átmeneti hőmérséklet
flash point 251 °C
cloud point 65 °C
pour point ~7 °C
sűrűség
1.07 g/cm3 at 20 °C
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
13.5
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • A liposome encapsulated methylene blue-mediated electrochemical and UV-visible dual mode split-type immunoassay for the detection of 17 beta-estradiol.: This study presents a dual detection method incorporating Triton X-100 to enhance the performance of assays in detecting hormonal levels critical for biochemistry applications (Xia et al., 2024).
  • From Antagonism to Enhancement: Triton X-100 Surfactant Affects Phenanthrene Interfacial Biodegradation by Mycobacteria through a Shift in Uptake Mechanisms.: This research explores how Triton X-100 modifies biodegradation processes at the microbial interface, pivotal for biochemists studying environmental and biochemical applications of surfactants (Wang et al., 2024).
  • Tumors cells with mismatch repair deficiency induce hyperactivation of pyroptosis resistant to cell membrane damage but are more sensitive to co-treatment of IFN-gamma and TNF-alpha to PANoptosis.: Investigates the complex interactions between cellular processes influenced by Triton X-100, which are crucial for understanding the surfactant′s role in biochemistry and cancer research (Li et al., 2024).
  • Subcranial Encephalic Temnograph-Shaped Helmet for Brain Stroke Monitoring.: This study utilizes Triton X-100 to create phantom brain tissues to investigate medical monitoring systems for brain stroke (Cuccaro et al., 2024).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Widely used non-ionic surfactant for recovery of membrane components under mild non-denaturing conditions.
Kapcsolódás
Replaces: 8603-30; 8603
Analízis megjegyzés
Identity (IR-spectrum): passes test
pH-value (10 g/l): 6.0 - 8.0
Density (d 20/4): 1.064 - 1.067
Cloud point: 63 - 69 °C
Ethylene oxide (GC): ≤ 30 ppm
Dioxane (GC): ≤ 20 ppm
Sulfated ash (600 °C): ≤ 0.2
Water (according to Karl Fischer): ≤ 0.2
Jogi információk
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
483.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
251 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)