AB15708
Anti-β-Tubulin III Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Szinonimák:
Anti-CDCBM, Anti-CFEOM3, Anti-CFEOM3A, Anti-FEOM3, Anti-TUBB4, Anti-beta-4
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Anti-β III tubulin Antibody, Chemicon®, from rabbit
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
mouse
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Tubb3(22152)
Related Categories
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Neurofilament & Neuron Metabolism
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Minőség
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Cikkek
Humán iPSC neurális differenciálódási közegek és protokollok, amelyeket neurális őssejtek, neuronok és gliasejt-típusok létrehozására használnak.
Human iPSC neural differentiation media and protocols used to generate neural stem cells, neurons and glial cell types.