Fontos dokumentumok
M4403
Anti-MAP2 Antibody
mouse monoclonal, HM-2
Szinonimák:
MAP2 Antibody - Monoclonal Anti-MAP2 antibody produced in mouse, Map2 Antibody
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Monoclonal Anti-MAP2 antibody produced in mouse, clone HM-2, ascites fluid
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
HM-2, monoclonal
molekulatömeg
antigen ~280 kDa
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
rat, chicken, human, mouse, bovine, quail
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: 1:1,000 using a fresh total rat brain extract or an enriched microtubule protein preparation
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MAP2(4133)
mouse ... Mtap2(17756)
rat ... Map2(25595)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)