Fontos dokumentumok
T4026
Monoclonal Anti-β-Tubulin antibody produced in mouse
clone TUB 2.1, ascites fluid
Szinonimák:
Monoclonal Anti-β-Tubulin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
TUB 2.1, monoclonal
molekulatömeg
antigen 55 kDa
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
human, rat, frog, moth, mouse, plant, rabbit, chicken, bovine, wheat, sea urchin, hamster
fejlettebb validálás
independent ( Antibodies)
Learn more about Antibody Enhanced Validation
technika/technikák
indirect immunofluorescence: 1:200 using cultured chicken fibroblasts
western blot: 1:100 using human or chicken fibroblast cell extract
izotípus
IgG1
alkalmazás(ok)
research pathology
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TUBB(203068) , TUBB1(81027) , TUBB1(81027) , TUBB1(81027) , TUBB1(81027) , TUBB2A(7280) , TUBB2A(7280) , TUBB2A(7280) , TUBB2A(7280) , TUBB2C(10383) , TUBB2C(10383) , TUBB2C(10383) , TUBB2C(10383)
mouse ... Tubb1(104068) , Tubb1(104068) , Tubb1(104068) , Tubb1(104068) , Tubb2a(22151) , Tubb2a(22151) , Tubb2a(22151) , Tubb2a(22151) , Tubb2c(227613) , Tubb2c(227613) , Tubb2c(227613) , Tubb2c(227613)
rat ... Tubb2(29212) , Tubb2(29212) , Tubb2(29212) , Tubb2(29212) , Tubb2c(296554) , Tubb2c(296554) , Tubb2c(296554) , Tubb2c(296554)
Related Categories
Általános leírás
Monoclonal Anti-b-Tubulin (mouse IgG1 isotype) is derived from the hybridoma TUB 2.1 produced by the fusion of mouse myeloma cells and splenocytes from a mouse immunized with purified rat brain tubulin.
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
- Fluorescence-activated cell sorting (FACS)
- Immunoblotting
- Immunofluorescence Analysis
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Microtubules of the eukaryotic cytoskeleton are composed of a heterodimer of α- and β-tubulin. In addition to α-and β-tubulin, several other tubulins have been identified, bringing the number of distinct tubulin classes to seven.