CBL412X
Anti-Tubulin β-III Antibody, clone TU-20, Alexa Fluor™488 Conjugated
clone TU-20, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Szinonimák:
Tubulin beta-4, Tubulin beta-III, tubulin, beta 3, tubulin, beta 4
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
ALEXA FLUOR™ 488
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
TU-20, monoclonal
faj reaktivitás
human, mouse, pig, bovine, primate, rat
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TUBB3(10381)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Although this conjugated antibody will work for Western blotting and Immunoprecipitation, we recommend catalog number CBL412 if these are your primary applications.
Optimal working concentration must be determined by end user.
Neuroscience
Neurofilament & Neuron Metabolism
Minőség
Immunocytochemical Analysis: 1:250 dilution of this lot detected β-III tubulin in rat cortex cell culture.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Rat Cortex Cells.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2