Merck
M9942
Sigma-Aldrich
Anti-MAP2 Antibody
mouse monoclonal, HM-2
Méret kiválasztása
25 μL
67 500,00 Ft
100 μL
201 000,00 Ft
200 μL
260 000,00 Ft
67 500,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Az adott célhoz egy rekombináns, tartósítószer-mentes antitest elérhető. Próbálja meg ezt: ZMS1013
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
25 μL
67 500,00 Ft
100 μL
201 000,00 Ft
200 μL
260 000,00 Ft
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
67 500,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Az adott célhoz egy rekombináns, tartósítószer-mentes antitest elérhető. Próbálja meg ezt: ZMS1013
Megrendelés igénylése nagy tételben
Terméknév
Monoclonal Anti-MAP2 antibody produced in mouse, clone HM-2, purified from hybridoma cell culture
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
HM-2, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~280 kDa
faj reaktivitás
rat, chicken, human, mouse, bovine, quail
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
koncentráció
~2 mg/mL
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using rat brain extract
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MAP2(4133)
mouse ... Mtap2(17756)
rat ... Map2(25595)
Általános leírás
MAP2 is the major microtubule associated protein of brain tissue. There are three forms of MAP2; two are similarly sized with apparent molecular weights of 280 kDa (MAP2a and b) and the third with a lower molecular weight of 70 kDa (MAP2c). In the newborn rat brain, MAP2b and MAP2c are present while MAP2a is absent. Between postnatal days 10 and 20, MAP2a appears at levels equal to that of MAP2b. At the same time, the level of MAP2c drops by 10-fold. This change happens during the period when dendrite growth is completed and neurons have reached their mature morphology.
MAP2 is known to promote microtubule assembly and to form side arms on microtubules. It also interacts with neurofilaments, actin and other elements of the cytoskeleton.
Egyediség
Reacts with all known forms of MAP2, namely MAP2a, MAP2b and MAP2c. Does not cross-react with other MAPs or tubulin. By immunohistochemical staining of formalin-fixed, paraffin-embedded brain tissue, the antibody shows selective labeling of dendritic trees throughout the brain.
This antibody recognizes all known forms of MAP2, namely MAP2a, MAP2b and MAP2c. It does not cross-react with other MAPs or tubulin. By immunohistochemical staining of formalin-fixed, paraffin-embedded brain tissue, the antibody shows selective labeling of dendritic trees throughout the brain.
Immunogén
rat brain microtubule-associated proteins (MAPs).
Alkalmazás
Anti-MAP2 antibody has been used in immunofluorescence. It has also been used in immunohistochemistry.
May be used in various immunochemical techniques including immunoblotting, immunohistochemistry, and immunocytochemistry. Monoclonals antibodies to MAP2 are used to study the cytoskeleton structure in cells.
By immunoblotting, a working antibody concentration of 1-2 μg/ml is recommended using a rat brain extract.
Biokémiai/fiziológiai hatások
MAP2 (microtubule-associated protein 2) expression is monitored to predict the disease progression in glioma. MAP2 is critical in the formation of dendritic protrusions in astrocytes and oligodendrocytes.[1] In eukaryotes, MAP2 is essential for spindle assembly and chromosome segregation.
Fizikai forma
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, and 15 mM sodium azide.
Tárolás és stabilitás
For continuous use, store at 2-8 C for up to one month. For extended storage, freeze in working aliquots at 20 C. Repeated freezing and thawing, or storage in frost-free freezers, is not recommended. If slight turbidity occurs upon prolonged storage, clarify the solution by centrifugation before use. Working dilutions should be discarded if not used within 12 hours.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Modulation of mGluR-dependent MAP1B translation and AMPA receptor endocytosis by microRNA miR-146a-5p.
Chen Y L, et al.
The Journal of Neuroscience, 33(21), 9013-9020 (2013)
Lipolysaccharide-induced neuroinflammation is associated with Alzheimer-like amyloidogenic axonal pathology and dendritic degeneration in rats.
Deng X, et al.
Advances in Alzheimer's disease, 3(2), 78-78 (2014)
Promotion of neuronal differentiation of neural progenitor cells by using EGFR antibody functionalized collagen scaffolds for spinal cord injury repair
Li X, et al.
Biomaterials, 34(21), 5107-5116 (2013)
miR-484/MAP2/c-Myc-positive regulatory loop in glioma promotes tumor-initiating properties through ERK1/2 signaling.
Yi R, et al.
Journal of Molecular Histology, 49(2) (2018)
The MAP2/Tau family of microtubule-associated proteins.
Dehmelt L and Halpain S
Genome Biology, 6(1), 204-204 (2005)