Fontos dokumentumok
T7451
Anti-Acetylated Tubulin antibody, Mouse monoclonal
clone 6-11B-1, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Acetylated Tubulin Antibody, Acetylated Tubulin Antibody - Monoclonal Anti-Acetylated Tubulin antibody produced in mouse, Anti Acetyl Tubulin antibody, Anti Acetyl-alpha tubulin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
6-11B-1, monoclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
bovine, frog, invertebrates, human, hamster, mouse, protista, pig, monkey, chicken, rat, plant
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
dot blot: suitable
electron microscopy: suitable
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: 0.03-0.06 μg/mL using total rat brain extract
izotípus
IgG2b
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
research pathology
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
acetylation (Lys40)
Géninformáció
human ... TUBA4A(7277)
mouse ... Tuba1a(22142)
rat ... Tuba1a(64158)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
- quantitative dot blot
- immunofluorescence
- Western blot
- immunocytochemistry
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- solid-phase radioimmunoassay (RIA)
- electron microscopy
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3