Fontos dokumentumok
T8535
Monoclonal Anti-β-Tubulin I+II antibody produced in mouse
clone JDR.3B8, ascites fluid
Szinonimák:
Anti-CDCBM5, Anti-TUBB, Anti-TUBB2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
JDR.3B8, monoclonal
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
bovine, pig, chicken, human, rat, mouse
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
technika/technikák
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using a chicken fibroblast extract or a chicken brain microtubule proteins preparation
izotípus
IgG2b
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TUBB1(81027) , TUBB2A(7280) , TUBB2C(10383)
mouse ... Tubb1(545486) , Tubb2a(22151) , Tubb2c(227613)
rat ... Tubb2b(291081) , Tubb2c(296554)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
- immunoblot
- immunofluorescence technique
- immunohistochemistry.
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunohistochemistry
- western blotting
- immunoblotting
- dot blot
- immunocytochemistry
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Microtubules of the eukaryotic cytoskeleton are composed of a heterodimer of α- and β-tubulin. In addition to α-and β-tubulin, several other tubulins have been identified, bringing the number of distinct tubulin classes to seven.