AB15708C3
Anti-Beta III Tubulin, Cy3 Conjugate Antibody
from rabbit, CY3 conjugate
Szinonimák:
Anti-CDCBM, Anti-CDCBM1, Anti-CFEOM3, Anti-CFEOM3A, Anti-FEOM3, Anti-TUBB4, Anti-beta-4
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
CY3 conjugate
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
rat
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
mouse (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TUBB3(10381)
mouse ... Tubb3(22152)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Neurofilament & Neuron Metabolism
Minőség
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Beta III Tubulin in rat E18 cortex cells.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Rat E18 cortex cells
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2