Fontos dokumentumok
T5393
Anti-Mouse IgG (whole molecule)−TRITC antibody produced in goat
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Goat Anti-Mouse IgG (whole molecule)−Tetramethylrhodamine isothiocyanate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
TRITC conjugate
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
technika/technikák
direct immunofluorescence: 1:64
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Anti-Mouse IgG (whole molecule)-TRITC antibody is specific for mouse IgG and all subclasses, it cross reacts with mouse IgA and IgM. Antibody purification is by ion exchange chromatography after which it is conjugated to crystalline tetramethylrhodamine isothiocyanate (TRITC).
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3