Fontos dokumentumok
F6257
Anti-Mouse IgG (whole molecule)–FITC antibody produced in sheep
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Sheep Anti-Mouse IgG (whole molecule)–Fluorescein isothiocyanate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
sheep
Minőségi szint
konjugátum
FITC conjugate
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
technika/technikák
direct immunofluorescence: 1:32
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Anti-Mouse IgG (whole molecule)-FITC antibody is specific for all mouse IgG subclasses. Affinity isolated antigen specific antibody is obtained from sheep anti-mouse IgG antiserum by immunospecific purification. The antibody preparation is then conjugated to Sigma Fluorescein Isothiocyanate (FITC), Isomer I.
Immunogén
Alkalmazás
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
In the midst of beeping lab timers, presentations and grant deadlines, it is easy to take for granted the quality of lab reagents.