Fontos dokumentumok
H0412
Anti-phospho-Histone H3 (pSer10) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Szinonimák:
PH3 Antibody - Anti-phospho-Histone H3 (pSer10) antibody produced in rabbit, Ph3 Antibody, Anti-H3S10p
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 17 kDa
faj reaktivitás
Caenorhabditis elegans, bovine, human, rat, chicken, Drosophila, frog, mouse
technika/technikák
indirect immunofluorescence: 1:500 using human epitheloid carcinoma HeLa cell line treated with nocodazole.
microarray: suitable
western blot: 1:2,000 using whole cell extract of human acute T cell leukemia Jurkat cell line treated with nocodazole.
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pSer10)
Géninformáció
human ... H3F3A(3020) , H3F3B(3021) , HIST1H3A(8350) , HIST1H3B(8358) , HIST1H3C(8352) , HIST1H3D(8351) , HIST1H3E(8353) , HIST1H3F(8968) , HIST1H3G(8355) , HIST1H3H(8357) , HIST1H3I(8354) , HIST1H3J(8356) , HIST2H3A(333932) , HIST2H3C(126961) , HIST3H3(8290)
mouse ... H3f3a(15078) , H3f3b(15081) , Hist1h3a(360198) , Hist1h3b(319150) , Hist1h3c(319148) , Hist1h3d(319149) , Hist1h3e(319151) , Hist1h3f(260423) , Hist1h3g(97908) , Hist1h3h(319152) , Hist1h3i(319153) , Hist2h3b(319154) , Hist2h3c1(15077) , Hist2h3c2(97114)
rat ... H3f3b(117056)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg