Fontos dokumentumok
T5168
Anti-TUBA4A (TUBA1) Antibody
mouse monoclonal, B-5-1-2
Szinonimák:
Alpha Tubulin Antibody Sigma, Anti Tubulin Sigma, Tubulin Antibody Sigma, Tubulin Antibody Sigma - Monoclonal Anti-α-Tubulin antibody produced in mouse
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Monoclonal Anti-α-Tubulin antibody produced in mouse, ascites fluid, clone B-5-1-2
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
B-5-1-2, monoclonal
molekulatömeg
antigen ~50 kDa
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
mouse, chicken, Chlamydomonas, African green monkey, human, rat, bovine, sea urchin, kangaroo rat
fejlettebb validálás
independent ( Antibodies)
Learn more about Antibody Enhanced Validation
technika/technikák
indirect immunofluorescence: 1:2,000 using cultured human or chicken fibroblasts
radioimmunoassay: suitable
western blot: 1:4,000 using human fibroblast cell extract
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
research pathology
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TUBA4A(7277)
mouse ... Tuba1a(22142)
rat ... Tuba1a(64158)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
- In immunofluorescence Analysis
- In western blotting/ Immunoblotting
- For immunolabelling cells in electron microscopy
Biokémiai/fiziológiai hatások
α-Tubulin is a key regulator of cytoskeletal proteins. It mediates cellular developmental stages such as proliferation, migration, signalling and also maintains the shape of the cell. α-Tubulin controls trafficking, signaling and cellular tensegrity mediated by microtubules. The encoded protein is associated with the development and progression of cancer. α-Tubulin acetylation potentiates the metastatic property of breast cancer. Mutation in TUBA4A is associated with the development of various types of cancers, such as oral cancer, breast cancer, rectal cancer, lung cancer and prostate cancer. In addition, variation in the TUBA4A leads to sporadic amyotrophic lateral sclerosis (ALS).
Microtubules function as structural and mobile elements in mitosis, intracellular transport, flagellar movement and the cytoskeleton.
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Microtubules of the eukaryotic cytoskeleton are composed of a heterodimer of α- and β-tubulin. In addition to α-and β-tubulin, several other tubulins have been identified, bringing the number of distinct tubulin classes to seven.