Fontos dokumentumok
R4779
Anti-Rab7 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-Ras-Related Protein Rab7
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~23 kDa
faj reaktivitás
mouse, human, rat
technika/technikák
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using rat NRK and mouse NIH-3T3 cells fixed and permeabilized with 3% paraformaldehyde followed by 0.4% saponin
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using extract of human A431 cells
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... RAB7A(7879)
mouse ... Rab7(19349)
rat ... Rab7a(29448)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)