Fontos dokumentumok
D1556
OptiPrep™ Density Gradient Medium
used for cell and subcellular organelle isolation
Szinonimák:
Iodixanol solution
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
sterilitás
sterile
Forma
liquid
sűrűség
1.319-1.321 g/mL
alkalmazás(ok)
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=O)N(CC(O)CN(C(C)=O)c1c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c1I)c2c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c2I
InChI
1S/C35H44I6N6O15/c1-13(52)46(30-26(38)20(32(59)42-3-15(54)9-48)24(36)21(27(30)39)33(60)43-4-16(55)10-49)7-19(58)8-47(14(2)53)31-28(40)22(34(61)44-5-17(56)11-50)25(37)23(29(31)41)35(62)45-6-18(57)12-51/h15-19,48-51,54-58H,3-12H2,1-2H3,(H,42,59)(H,43,60)(H,44,61)(H,45,62)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NBQNWMBBSKPBAY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- to investigate the efficiency of single-cell encapsulation.
- the gradient-based isolation of senescent cancer cells.
- isolation of non-enveloped virion isolation from bronchoalveolar lavage.
- isolation of lipoproteins and macromolecules
- purification of virions
- purification of neuron cells
Tulajdonságok és előnyök
- It is biologically inert and does not interfere with assays for marker enzymes.
- It is non-ionic, non-toxic, and has low osmotic pressure.
- It forms spontaneous gradients that are stabler and easier to prepare than sucrose.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Centrifugation enables the separation of particles by sedimentation. Learn how to separate particles using a centrifuge and how to use Stokes' law to calculate the velocity of sedimentation.
A centrifugálás lehetővé teszi a részecskék üledékképződéssel történő szétválasztását. Ismerje meg, hogyan lehet a részecskéket centrifugával szétválasztani, és hogyan lehet a Stokes-törvényt használni az ülepedési sebesség kiszámításához.