Fontos dokumentumok
T7782
Anti-Mouse IgG (Fab specific)–TRITC antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
TRITC conjugate
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
tárolási körülmény
protect from light
technika/technikák
direct immunofluorescence: 1:64
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:400
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Alkalmazás
Immunofluorescence (1 paper)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)