Fontos dokumentumok
F9137
Anti-Mouse IgG (whole molecule)−FITC antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Rabbit Anti-Mouse IgG (whole molecule)−Fluorescein isothiocyanate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
FITC conjugate
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
tárolási körülmény
protect from light
technika/technikák
direct immunofluorescence: 1:100
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Anti-Mouse IgG (whole molecule)-FITC antibody has been used in immunofluorescence and cell proliferation assay.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg