A9044
Anti-Mouse IgG (whole molecule)–Peroxidase antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti Mouse Antibody, Anti Mouse Antibody - Anti-Mouse IgG (whole molecule)–Peroxidase antibody produced in rabbit, Anti Mouse Hrp, Anti Mouse Hrp Sigma, Anti Mouse Igg, Sigma Anti Mouse Hrp
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
peroxidase conjugate
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
technika/technikák
direct ELISA: 1:40,000 using using 5 μg/ml of mouse IgG for coating and OPD substrate
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200
western blot (chemiluminescent): 1:80,000-160,000
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
IgG antibody is a glycoprotein, composed of two polypeptide chains (light and heavy), each possessing variable and constant domains. The variable region of IgG antibody is specific to antigens and is highly conserved.
Anti-Mouse IgG (whole molecule)-Peroxidase antibody is specific for all mouse IgG subclasses. IgG is purified from mouse serum by fractionation and ion exchange chromatography. The purified IgG is then conjugated to peroxidase by protein cross-linking with 0.2% glutaraldehyde.
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Cikkek
Tekintse át azokat a kulcsfontosságú tényezőket, amelyeknek szerepelniük kell a másodlagos ellenanyag kiválasztásában. Ismerje meg a fajokat, az alosztályokat, az izotípust, a címkét és még sok mást.
Review the key factors that should figure in your decision to choose a secondary antibody. Learn about species, subclass, isotype, label, and more.