Fontos dokumentumok
T6778
Anti-Rabbit IgG (whole molecule)–TRITC antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Goat Anti-Rabbit IgG (whole molecule)–Tetramethylrhodamine isothiocyanate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
TRITC conjugate
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
tartalmaz
≥15 mM sodium azide as preservative
tárolási körülmény
protect from light
technika/technikák
direct immunofluorescence: 1:400
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:400
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg