C1926
Monoclonal Anti-Collagen, Type IV antibody produced in mouse
clone COL-94, ascites fluid
Szinonimák:
Anti-Collagen IV, Collagen IV Detection Antibody, Mouse Anti-Collagen IV
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
COL-94, monoclonal
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
human
technika/technikák
dot blot: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:500 using protease-digested sections of human tissue
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... COL4A1(1282) , COL4A3(1285) , COL4A4(1286) , COL4A5(1287) , COL4A6(1288)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
- indirect immunolabeling
- immunofluorescence staining
- western blotting
- immunohistochemistry
- immunocytochemistry
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg