Fontos dokumentumok
T2402
Anti-Mouse IgG (whole molecule)−TRITC antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Rabbit Anti-Mouse IgG (whole molecule)−Tetramethylrhodamine isothiocyanate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
TRITC conjugate
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
tárolási körülmény
protect from light
technika/technikák
direct immunofluorescence: 1:64
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg