06-570
Anti-phospho-Histone H3 (Ser10) Antibody, Mitosis Marker
Upstate®, from rabbit
Szinonimák:
H3 histone, family 3A, H3S10P, Histone H3 (phospho S10), H3 histone, family 3A, H3 histone, family 3B, H3 histone, family 3B (H3.3B)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
mouse, human
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pSer10)
Géninformáció
human ... HIST1H3F(8968)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Immunoprecipitation Analysis: 10 µg from a representative lot immunoprecipitated phospho Histone H3 (Ser10) from HeLa acid extract and Colcemid treated HeLa acid extracted RIPA lysate.
Beadlyte Assay Analysis: A representative lot recognizes Histone H3 phosphorylated on Ser10 by Luminex assay.
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Minőség
Western Blot Analysis: 0.5 – 1 µg/ml of this antibody detected Histone H3 on 10 µg of Colcemid treated HeLa acid extract.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Colcemid treated HeLa acid extract
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Cikkek
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Immunofluorescence uses antibody-conjugated fluorescent molecules for protein localization, modification confirmation, and protein complex visualization.
Learn differences in monoclonal vs polyclonal antibodies including how antibodies are generated, clone numbers, and antibody formats.
Az immunfluoreszcencia antitesthez kötött fluoreszcens molekulákat használ a fehérjék lokalizációjára, a módosítások megerősítésére és a fehérjekomplexek vizualizálására.