SML2234
1S,3R-RSL 3
≥98% (HPLC), powder, GPx4 inhibitor
Szinonimák:
RAS-selective lethal, RSL3, (1S, 3R)-2-(2-Chloroacetyl)-2,3,4,9-tetrahydro-1-[4-(methoxycarbonyl)phenyl]-1H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Javasolt termékek
product name
1S,3R-RSL 3, ≥98% (HPLC)
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
optikai aktivitás
[α]/D 9.0 to 15.0°, c = 0.5 in methanol
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- as a glutathione peroxidase 4 (GPX4) inhibitor to study its effects on cell death in subventricular glioblastoma multiforme (GBM) lines
- GPX4 inhibitor and ferroptosis inducer to study its effects on cardiomyocyte death and heart failure in mice
- as a ferroptosis inducer in HT-1080 cellsin cell viability assay
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3