Fontos dokumentumok
SML3717
C11-BODIPY581/591
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
(T-4)-Difluoro[5-[[5-[(1E,3E)-4-phenyl-1,3-butadien-1-yl]-2H-pyrrol-2-ylidene-κN]methyl]-1H-pyrrole-2-undecanoato(2-)-κN1]-borate(1-), monohydrogen, BODIPY 581/591 C11, BP-C11, Borate(1-), (T-4)-difluoro[5-[[5-[(1E,3E)-4-phenyl-1,3-butadien-1-yl]-2H-pyrrol-2-ylidene-κN]methyl]-1H-pyrrole-2-undecanoato(2-)-κN1]-, hydrogen (1:1), C11 BODIPY(581/591), C11 BODIPY581/591, C11-BDP, C11-BODIPY, C11-BP
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
brown to black
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)