329600
Erastin
≥98% (HPLC), solid, antitumor agent, Calbiochem®
Szinonimák:
Erastin, 2-(1-(4-(2-(4-Chlorophenoxy)acetyl)-piperazin-1-yl)-ethyl)-3-(2-ethoxyphenyl)-3H-quinazolin-4-one
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Erastin, A cell-permeable piperazinyl-quinazolinone compound that exhibits oncogene-selective lethality.
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white
oldhatóság
DMSO: 50 mg/mL
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)OCC(=O)N2CCN(CC2)C(C)c3[n]([c](c5c(n3)cccc5)=O)c4c(cccc4)OCC
InChI
1S/C30H31ClN4O4/c1-3-38-27-11-7-6-10-26(27)35-29(32-25-9-5-4-8-24(25)30(35)37)21(2)33-16-18-34(19-17-33)28(36)20-39-23-14-12-22(31)13-15-23/h4-15,21H,3,16-20H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BKQFRNYHFIQEKN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
WGK
WGK 3