SML1189
4-P-PDOT
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
4-Phenyl-2-propionamidotetralin, 4P-PDOT, AH 024, N-(1,2,3,4-Tetrahydro-4-phenyl-2-naphthalenyl)-propanamide, cis-4-Phenyl-2-propionamidotetralin
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
room temp
InChI
1S/C19H21NO/c1-2-19(21)20-16-12-15-10-6-7-11-17(15)18(13-16)14-8-4-3-5-9-14/h3-11,16,18H,2,12-13H2,1H3,(H,20,21)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RCYLUNPFECYGDW-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3