Following reconstitution, stock solutions are stable up to 6 months when stored frozen in aliquots at -20°C.
SML0583
Ferrostatin-1
≥95% (HPLC), powder, non-apoptotic cell death inhibitor
Szinonimák:
3-Amino-4-cyclohexylaminobenzoic acid ethyl ester;
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Ferrostatin-1, ≥95% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
powder
szín
, faint purple to brown
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N(C2CCCCC2)c1c(cc(cc1)C(=O)OCC)N
InChI
1S/C15H22N2O2/c1-2-19-15(18)11-8-9-14(13(16)10-11)17-12-6-4-3-5-7-12/h8-10,12,17H,2-7,16H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UJHBVMHOBZBWMX-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
-
DMSOで溶解後の保存は冷蔵保存ですか?それとも冷凍保存でしょうか?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the protocol for diluting SML0583 (5 mg), which is said to be soluble in DMSO? Additionally, what kind of stock solution can I prepare for long-term storage and where to store it after adding DMSO.
1 answer-
The solubility of Ferrostatin-1 is approximately 10 mg/ml in DMSO. The detailed solution stability information is not available; therefore, it is recommended to prepare a fresh solution for each application.
Helpful?
-