Fontos dokumentumok
B2515
L-Buthionine-sulfoximine
≥97% (TLC)
Szinonimák:
L-BSO
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥97% (TLC)
form
powder
mp
224-226 °C
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCS(=N)(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C8H18N2O3S/c1-2-3-5-14(10,13)6-4-7(9)8(11)12/h7,10H,2-6,9H2,1H3,(H,11,12)/t7-,14?/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KJQFBVYMGADDTQ-CVSPRKDYSA-N
Géninformáció
human ... GCLC(2729) , GCLM(2730)
Alkalmazás
- as a selective activator for the induction of ferroptosis in rat apoptotic cells
- as an inhibitor of γ-glutamylcysteine synthetase to study its effects on the viability and effectiveness of microspore embryogenesis (ME) induction in triticale and barley
- as a glutathione synthesis blocker to study its effects on auranofin (AFN)-mediated interleukin-1β expression in murine alveolar macrophages
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3