480073
Necrosulfonamide
≥95% (HPLC), solid, MLKL inhibitor, Calbiochem®
Szinonimák:
MLKL Inhibitor, Necrosulfonamide, Necrosis Inhibitor III, Mixed Lineage Kinase Domain-Like Protein Inhibitor, Necrosome Inhibitor II, Necrosulfonamide, (E)-N-(4-(N-(3-Methoxypyrazin-2-yl)sulfamoyl)phenyl)-3-(5-nitrothiophene-2-yl)acrylamide
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
MLKL Inhibitor, Necrosulfonamide, MLKL Inhibitor, Necrosulfonamide, CAS 432531-71-0, is a cell-permeable inhibitor that covalently modifies Cys88 and blocks human MLKL adaptor function.
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
dark yellow
oldhatóság
DMSO: 100 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(Nc3ncc[n+H]c3OC)c1ccc(cc1)\N=C(/[O-])\C=C\c2[s]c(cc2)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C18H15N5O6S2/c1-29-18-17(19-10-11-20-18)22-31(27,28)14-6-2-12(3-7-14)21-15(24)8-4-13-5-9-16(30-13)23(25)26/h2-11H,1H3,(H,19,22)(H,21,24)/b8-4+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FNPPHVLYVGMZMZ-XBXARRHUSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
human MLKL
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Sun, L., et al. 2012. Cell 148, 213.
WGK
WGK 3