Fontos dokumentumok
N9037
Necrostatin-1
≥98% (HPLC), powder, necroptosis inhibitor
Szinonimák:
5-(1H-Indol-3-ylmethyl)-3-methyl-2-thioxo-4-Imidazolidinone, 5-(Indol-3-ylmethyl)-3-methyl-2-thio-Hydantoin, MTH-DL-Tryptophan
About This Item
Javasolt termékek
product name
Necrostatin-1, ≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
oldhatóság
DMSO: >10 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CN1C(=S)NC(Cc2c[nH]c3ccccc23)C1=O
InChI
1S/C13H13N3OS/c1-16-12(17)11(15-13(16)18)6-8-7-14-10-5-3-2-4-9(8)10/h2-5,7,11,14H,6H2,1H3,(H,15,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TXUWMXQFNYDOEZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.