V116
Z-VAD-FMK
≥98% (TLC), solid, Caspase inhibitor
Szinonimák:
N-Benzyloxycarbonyl-Val-Ala-Asp(O-Me) fluoromethyl ketone
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Z-VAD-FMK, solid
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
solid
szín
white
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL
H2O: insoluble
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
FCC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(C)C)C)CC(=O)OC
InChI
1S/C22H30FN3O7/c1-13(2)19(26-22(31)33-12-15-8-6-5-7-9-15)21(30)24-14(3)20(29)25-16(17(27)11-23)10-18(28)32-4/h5-9,13-14,16,19H,10-12H2,1-4H3,(H,24,30)(H,25,29)(H,26,31)/t14-,16-,19-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MIFGOLAMNLSLGH-QOKNQOGYSA-N
Géninformáció
human ... CASP3(836)
mouse ... CASP3(12367)
rat ... CASP3(25402)
Általános leírás
Alkalmazás
- to induce mixed-lineage kinase domain-like (MLKL) phosphorylation (p-MLKL) in L929 cells
- to induce autophagy in Jurkat and K562 cells
- to revert killing effects of oxaliplatin or oxaliplatin combination with chloroquine (CQ) on HCT116 and SW620 cell lines
- as a caspase inhibitor to inhibit apoptosis and assess nuclear factor-kB, heat shock protein 70 (Hsp 70), proto-oncogene (cmyc) and tumor suppressor protein p53
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Kiszerelés
Vigyázat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.