Fontos dokumentumok
A7229
PUGNAc
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
O-(2-Acetamido-2-deoxy-D-glucopyranosylidenamino) N-phenylcarbamate
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
crystals
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O\C1=N/OC(=O)Nc2ccccc2
InChI
1S/C15H19N3O7/c1-8(20)16-11-13(22)12(21)10(7-19)24-14(11)18-25-15(23)17-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10-13,19,21-22H,7H2,1H3,(H,16,20)(H,17,23)/b18-14-/t10-,11-,12-,13-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PBLNJFVQMUMOJY-JXZOILRNSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?